Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-5-Iodo-2′-deoxyuridine |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100 |
| Smeltepunkt | 155,0 °C til 180,0 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Tab ved tørring | 1% maks. (1 g, 60 °C) (vakuum) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 0.99 |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.