Få mere at vide
5-Hydroxy Indapamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Indapamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClN3O4S/c1-9-6-11-7-12(21)3-5-14(11)20(9)19-16(22)10-2-4-13(17)15(8-10)25(18,23)24/h2-5,7-9,21H,6H2,1H3,(H,19,22)(H2,18,23,24) |
| Formel vægt | 381.055 |