CAS RN 126750-70-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-Hydroxy Indapamide, TRC
CAS: 126750-70-7 Molekylær formel: C16 H16 Cl N3 O4 S Molekylvægt (g/mol): 381.83 Synonym: Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-5-hydroxy-2-methyl-1H-indol-1-yl)-,3-(Aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-5-hydroxy-2-methyl-1H-indol-1-yl)benzamide,5-Hydroxyindapamide IUPAC navn: 4-chloro-N-(5-hydroxy-2-methyl-2,3-dihydroindol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide SMIL: CC1Cc2cc(O)ccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N