Få mere at vide
5-chlor-2-methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454517 25 g 25g
15444517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31860.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7035-09-8 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7035-09-8
MDL nummer MFCD00033854
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Lugt Characteristic
Molekylær formel C8H7ClO2
Mængde 25 g
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 5-chloro-2-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-methoxy, zlchem 172, pubchem2639, 2-methoxy-5-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-6-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde,5-chloro-2-methoxy, 5-chloranyl-2-methoxy-benzaldehyde
InChI nøgle HXTWDGGMXZXOIV-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C=O
IUPAC navn 5-chlor-2-methoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 170.59
PubChem CID 3718356
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97%