CAS RN 7035-09-8
IUPAC Navn:
5-chloro-2-methoxybenzaldehyde
Synonymer:
5-chloro-2-methoxybenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol):
170.59
Molekylformel:
C8H7ClO2
InChi Key:
HXTWDGGMXZXOIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=C(C=O)C=C(Cl)C=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-chlor-2-methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7035-09-8 MDL nummer: MFCD00033854