Få mere at vide
5-Chloro-2-iodoaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399919
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399919 5 g 5g
11389919 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11399919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25709.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6828-35-9
Molekylær formel C6H5ClIN
Molekylvægt (g/mol) 253.467
MDL nummer MFCD06738960
InChI nøgle FEOMAFDDLHSVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 5-chloro-2-iodo, 5-chloro-2-iodo-phenylamine, 5-chloro-2-iodo-benzenamine, 5-chloro-2-iodophenylamine, 2-amino-4-chloro-iodobenzene, pubchem5286, 2-iodo-5-chloroaniline, 5-chloro-2-iodoanilline, 5-chloro-2-iodo-aniline, acmc-209o2s
PubChem CID 639697
IUPAC navn 5-chloro-2-iodoaniline
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-iodoaniline
Smeltepunkt 40°C to 42°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 253.47
Procent renhed 98%