accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH2NI

CAS RN 6828-35-9

IUPAC Navn: 5-chloro-2-iodoaniline
Synonymer: 5-chloro-2-iodoaniline
Molekylvægt (g/mol): 253.47
Molekylformel: C6H5ClIN
InChi Key: FEOMAFDDLHSVMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(I)C=CC(Cl)=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater