Få mere at vide
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
30018086
|
Melford
B42100-1.0 |
1 g |
4635.00 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
30018084
|
Melford
B42100-0.1 |
100 mg |
872.00 DKK
100mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
30018085
|
Melford
B42100-0.25 |
250 mg |
1885.00 DKK
250mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- Stoffets navn: X-β -D-Cellobiosid
- CAS-nummer: 177966-52-8
- Molekylformel:C20H25BrClNO11
- Molekylvægt: 570,8
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Melford 5-brom-4-chlor-3-indolyl-BD-cellobiosid