Få mere at vide
Melford 5-brom-4-chlor-3-indolyl-BD-cellobiosid
Artikelnummer. 30018086
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018086 1 g
30018084 100 mg
30018085 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018086 Leverandør Melford Leverandørnr. B421001.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stoffets navn: X-β -D-Cellobiosid
  • CAS-nummer: 177966-52-8
  • Molekylformel:C20H25BrClNO11​
  • Molekylvægt: 570,8
Tekniske data
Mængde 1 g