missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Melford 5-brom-4-chlor-3-indolyl-BD-cellobiosid

Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.

Brand:  Melford B42100-0.1

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 30018084

  • 872.00 DKK / 100mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.

  • Stoffets navn: X-β -D-Cellobiosid
  • CAS-nummer: 177966-52-8
  • Molekylformel:C20H25BrClNO11
  • Molekylvægt: 570,8
Tekniske data

Tekniske data

100 mg
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Melford 5-brom-4-chlor-3-indolyl-BD-cellobiosid > 100 mg

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.