Få mere at vide
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11462317
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462317 250 g 250g
11442317 10 g 10g
11452317 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14219.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93777-26-5 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93777-26-5
Molekylær formel C7H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 203.01
MDL nummer MFCD00070755
InChI nøgle MMFGGDVQLQQQRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-5-bromo benzaldehyde, 5-bromo-2-fluoro benzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-fluoro, 5-brom-2-fluorbenzaldehyd, pubchem2879, acmc-209rnk, 3-bromo-6-fluorobenzaldehyde, ksc494e9t
PubChem CID 736327
IUPAC navn 5-brom-2-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Tæthed 1.71
Kogepunkt 230°C
Flammepunkt 109°C (228°F)
Brydningsindeks 1.57
Mængde 250 g
Beilstein 7632798
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 203.01
Procent renhed 98%