accessibility menu, dialog, popup

UserName

FBrO

CAS RN 93777-26-5

IUPAC Navn: 5-bromo-2-fluorobenzaldehyde
Synonymer: 5-bromo-2-fluorobenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol): 203.01
Molekylformel: C7H4BrFO
InChi Key: MMFGGDVQLQQQRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(Br)C=C1C=O
Kogepunkt 
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater