Få mere at vide
5-(4-tert-Butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448325
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448325 250 mg 250mg
15428325 1 g 1g
15438325 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448325 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33113.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 306936-90-3
Molekylær formel C12H14N2OS
Molekylvægt (g/mol) 234.317
MDL nummer MFCD00500939
InChI nøgle ATIYHEZPBLMRNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-tert-butylphenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-4-tert-butylphenyl-3h-1,3,4-oxadiazole-2-thione, 5-4-tert-butyl phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylhydrosulfide, 5-4-tert-butyl-phenyl-3h-1,3,4 oxadiazole-2-thione, 5-4-tert-butyl phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, maybridge1_008873, cbmicro_004022, 5-4-tert-butylphenyl-1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione, 5-4-tert-butyl phenyl-1,3,4-oxadiazoline-2-thione
PubChem CID 690198
IUPAC navn 5-(4-tert-butylphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazole-2-thione
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NNC(=S)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-tert-Butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Smeltepunkt 157°C to 158°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 234.32
Procent renhed 96%