missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(1,1-Dimethylheptyl)resorcinol, TRC

Artikelnummer. 30379304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379304 100 mg
30379335 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD473120100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56469-10-4
Molekylær formel C15H24O2
Molekylvægt (g/mol) 236.35
Synonym 5-(1,1-Dimethylheptyl)-1,3-benzenediol
SMIL CCCCCCC(C)(C)c1cc(O)cc(O)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(1,1-Dimethylheptyl)resorcinol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24O2/c1-4-5-6-7-8-15(2,3)12-9-13(16)11-14(17)10-12/h9-11,16-17H,4-8H2,1-3H3
Formel vægt 236.1776
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.