missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-([1,1’-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, TRC

Artikelnummer. 30133942
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133942 5 mg
30007587 100 mg
30005501 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133942 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3979255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 91679-37-7
Molekylær formel C22H18N2
Molekylvægt (g/mol) 310.39
Synonym 4-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)1H-imidazole, Bifonazole EP Impurity B;
IUPAC navn 5-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]-1H-imidazole
SMIL C(C1=CC=CC=C1)(C2=CNC=N2)C3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-17(8-4-1)18-11-13-20(14-12-18)22(21-15-23-16-24-21)19-9-5-2-6-10-19/h1-16,22H,(H,23,24)
Formel vægt 310.147
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.