CAS RN 91679-37-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-([1,1’-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, TRC
CAS: 91679-37-7 Molekylær formel: C22H18N2 Molekylvægt (g/mol): 310.39 Synonym: 4-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)1H-imidazole,Bifonazole EP Impurity B; IUPAC navn: 5-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]-1H-imidazole SMIL: C(C1=CC=CC=C1)(C2=CNC=N2)C3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3