Få mere at vide
4-tert-pentylphenol, 99%
Product Code. 11499986
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11499986 50 g 50g
11409996 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11499986 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20939.18
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 80-46-6 | C11H16O | 164,248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-46-6
Molekylær formel C11H16O
Molekylvægt (g/mol) 164.248
MDL nummer MFCD00002369
InChI nøgle NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol
PubChem CID 6643
ChEBI CHEBI:35096
IUPAC navn 4-(2-methylbutan-2-yl)phenol
SMIL CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Pentylphenol
Smeltepunkt 88 °C til 89 °C
Kogepunkt 254 °C til 256 °C
Mængde 50 g
FN nummer UN2430
Merck Index 14,7142
Formel vægt 164.25
Procent renhed 99%