missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-tert-Octylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Octylphenol |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 206.1671 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?