Få mere at vide
4-tert-Octylphenol Diethoxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Octylphenol Diethoxylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 294.2195 |
| Procent renhed | >95% |