Få mere at vide
4-tert-butyltoluen, 96%
Artikelnummer. 10053550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10053550 25 mL Glasflaske 25ml
10440531 1 L Glasflaske 1 L
10701535 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10053550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296320250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-51-1 | C11H16 | 148,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-51-1
Molekylær formel C11H16
Molekylvægt (g/mol) 148.25
MDL nummer MFCD00008837
InChI nøgle QCWXDVFBZVHKLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyltoluene, p-tert-butyltoluene, 1-tert-butyl-4-methylbenzene, p-t-butyltoluene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-t-butyltoluene, p-methyl-tert-butylbenzene, toluene, p-tert-butyl, 1-methyl-4-tert-butylbenzene, 4-methyl-tert-butylbenzene
PubChem CID 7390
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butyltoluene
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -54.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8612g/mL
Kogepunkt 189.0°C to 192.0°C
Flammepunkt 54°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H4CH3
Brydningsindeks 1.4910 to 1.4930
Mængde 25 mL
Beilstein 05, 439
Specifik vægtfylde 0.8612
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.06 wt% (20°C). Other solubilities: miscible with isopropanol,toluene and cyclohexane,soluble in nearly all organic solvents
Viskositet 1.25 mPa.s (25°C)
Formel vægt 148.25
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butyltoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.