Få mere at vide
4-tert-butyltoluen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423177
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423177 500 mL 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15423177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18214.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-51-1 | C11H16 | 148.249 g/mol
4-tert-Butyltoluen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-tert-butyltoluen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (6 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butyltoluene
CAS 98-51-1
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 0.853
Kogepunkt 189°C to 193°C
Flammepunkt 62°C (144°F)
Lugt Characteristic
Molekylær formel C11H16
Brydningsindeks 1.492
MDL nummer MFCD00008837
Mængde 500 mL
FN nummer UN2667
Beilstein 2038670
Synonym 4-tert-butyltoluene, p-tert-butyltoluene, 1-tert-butyl-4-methylbenzene, p-t-butyltoluene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-t-butyltoluene, p-methyl-tert-butylbenzene, toluene, p-tert-butyl, 1-methyl-4-tert-butylbenzene, 4-methyl-tert-butylbenzene
Opløselighedsinformation Soluble in water (6g/L at 20°C).
InChI nøgle QCWXDVFBZVHKLV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 148.249
PubChem CID 7390
Formel vægt 148.25
Procent renhed 95%