Få mere at vide
4-tert-butylthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440123
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440123 1 g 1g
11450123 5 g 5g
11460123 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440123 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12148.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2396-68-1 | C10H14S | 166.282 g/mol
4-tert-butylthiophenol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-tert-butylthiophenol anvendes som et
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2396-68-1
Molekylær formel C10H14S
Molekylvægt (g/mol) 166.282
MDL nummer MFCD00022067
InChI nøgle GNXBFFHXJDZGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylthiophenol, p-tert-butylthiophenol, benzenethiol, p-tert-butyl, p-tert-butylbenzenethiol, p-t-butylthiophenol, p-tert-butylphenyl mercaptan, benzenethiol, 4-1,1-dimethylethyl, benzenethiol, p-tert-butylthio, 4-tert-butyl thiophenol, 4-t-butylthiophenol
PubChem CID 75454
IUPAC navn 4-tert-butylbenzenthiol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylthiophenol
Smeltepunkt -11°C
Tæthed 0.99
Kogepunkt 238°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.5485
Mængde 1 g
Beilstein 606476
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 166.29
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylthiophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylbenzenethiol