Få mere at vide
4-tert-Butylstyrene, 94%, stab. with 50 ppm 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. p-7045887
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11318765
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12356.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1746-23-2 | C12H16 | 160.26 g/mol
4-tert-butylstyren anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-tert-butylstyren anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Noter
Opbevares i mørke. Beskyt mod varme. Inkompatibel med varme, lys, frie radikaler, UV-stråling. Må ikke opbevares sammen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1746-23-2
Molekylær formel C12H16
Molekylvægt (g/mol) 160.26
MDL nummer MFCD00065126
InChI nøgle QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylstyrene, p-tert-butylstyrene, p-t-butylstyrene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenyl, styrene, p-tert-butyl, unii-9pct9cbw0v, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenylbenzene, 9pct9cbw0v, 1-tert-butyl-4-vinylbenzene, 4-t-butyl styrene
PubChem CID 15627
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-ethenylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylstyrene
Navn note stabilized with 50ppm 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt -38°C
Tæthed 0.884
Kogepunkt 219°C
Flammepunkt 80°C (176°F)
Brydningsindeks 1.525
Mængde 100 mL
Beilstein 1903714
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 160.26
Procent renhed 94%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylstyrene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-tert-Butylstyrene