Få mere at vide
4-tert-butylstyren, 94%, stik. med 50 ppm 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11328765
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328765 500 mL 500ml
11318765 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12356.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.90 DKK
    494.65 DKK / 500ml
    Spare 112.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1746-23-2 | C12H16 | 160,26 g/mol
4-tert-butylstyren anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-tert-butylstyren anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Noter
Opbevares i mørke. Beskyt mod varme. Inkompatibel med varme, lys, frie radikaler, UV-stråling. Må ikke opbevares sammen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1746-23-2
Molekylær formel C12H16
Molekylvægt (g/mol) 160.26
MDL nummer MFCD00065126
InChI nøgle QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylstyrene, p-tert-butylstyrene, p-t-butylstyrene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenyl, styrene, p-tert-butyl, unii-9pct9cbw0v, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenylbenzene, 9pct9cbw0v, 1-tert-butyl-4-vinylbenzene, 4-t-butyl styrene
PubChem CID 15627
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-ethenylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylstyrene
Navn note stabiliseret med 50 ppm 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt -38 °C
Tæthed 0.884
Kogepunkt 219 °C
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Brydningsindeks 1.525
Mængde 500 mL
Beilstein 1903714
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 160.26
Procent renhed 94%