Få mere at vide
4-tert-butylstyren, 94%, stik. med 50 ppm 4-tert-butylcatechol
Beskrivelse
4-tert-butylstyren anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-tert-butylstyren anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Noter
Opbevares i mørke. Beskyt mod varme. Inkompatibel med varme, lys, frie radikaler, UV-stråling. Må ikke opbevares sammen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylstyrene |
| Navn note | stabiliseret med 50 ppm 4-tert-butylcatechol |
| Smeltepunkt | -38 °C |
| Tæthed | 0.884 |
| Kogepunkt | 219 °C |
| Flammepunkt | 80 °C (176 °F) |
| Brydningsindeks | 1.525 |
| Mængde | 100 mL |
| Beilstein | 1903714 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-tert-Butylstyrene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylstyrene