Få mere at vide
4-tert-Butylpyrocatechol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15876310
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15876310 250 g
15838700 5 g
15848700 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15876310 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8019870250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-29-3
Grad Research
Molekylær formel 4-[(CH3)3C]C6H3-1,2-(OH)2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Tekniske data
Smeltepunkt 52°C to 55°C
Tæthed 1.05 g/cm3 at 60°C
Kogepunkt 284°C to 286°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002201
Mængde 250 g
Synonym 4-tert-Butylpyrocatechol, 4-tert-Butylpyrocatechol