Få mere at vide
4-tert-butylphenylmagnesiumbromid, 2M opløsning i diethylether, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616470 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10616470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432861000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2590.00 DKK
    2128.65 DKK / 100ml
    Spare 461.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 63488-10-8 | C10H13BrMg | 237,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide
CAS 63488-10-8, 60-29-7
CAS min % 42.36, 53.19
CAS Max % 46.82, 57.64
Farve Brun til gul
Tæthed 1.0650g/mL
Flammepunkt −22 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C10H13BrMg
Lineær formel (CH3)3CC6H4MgBr
MDL nummer MFCD00013244
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.065
Synonym 4-tert-butylphenylmagnesium bromide, 4-t-butylphenylmagnesium bromide, bromo 4-tert-butylphenyl magnesium, magnesium, bromo 4-1,1-dimethylethyl phenyl, 4-tert-butylphenylmagnesium bromide solution, yecfwfoeqlavnh-uhfffaoysa-m, 4-tert-butylphenyhnagnesium bromide, 4-tert.-butylphenylmagnesium bromide, 4-tert-butylphenyl magnesium bromide, 4-tert butyl phenyl magnesium bromide, grignard reagent
InChI nøgle YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C([Mg]Br)C=C1
IUPAC navn magnesium;tert-butylbenzen;bromid
Molekylvægt (g/mol) 237.42
PubChem CID 4608371
Formel vægt 237.42
Fysisk form Løsning
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.