Få mere at vide
4-tert-butylphenylmagnesiumbromid, 0,50 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Reagerer med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, vand/fugt, syrer, syreklorider.
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, vand/fugt, syrer, syreklorider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide |
| CAS | 63488-10-8 |
| Molekylær formel | C10H13BrMg |
| MDL nummer | MFCD00013244 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2924 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Synonym | 4-tert-butylphenylmagnesium bromide, 4-t-butylphenylmagnesium bromide, bromo 4-tert-butylphenyl magnesium, magnesium, bromo 4-1,1-dimethylethyl phenyl, 4-tert-butylphenylmagnesium bromide solution, yecfwfoeqlavnh-uhfffaoysa-m, 4-tert-butylphenyhnagnesium bromide, 4-tert.-butylphenylmagnesium bromide, 4-tert-butylphenyl magnesium bromide, 4-tert butyl phenyl magnesium bromide, grignard reagent |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| InChI nøgle | YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |