Få mere at vide
4-tert-Butylphenylacetylene, 96%
Artikelnummer. 10200413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10200413 5 g Glasflaske 5g
10157882 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10200413 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380850050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 772-38-3 | C12H14 | 158.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 772-38-3
Molekylær formel C12H14
Molekylvægt (g/mol) 158.24
MDL nummer MFCD00190197
InChI nøgle ZSYQVVKVKBVHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-4-ethynylbenzene, 4-tert-butyl phenylacetylene, 4-tert-butylphenylacetylene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethynyl, acmc-20amtx, 4-t-butylphenylacetylene, 4-tert-butylphenyl ethyne, 4-tert.butylphenylacetylen, 4-tert-butyl phenylethyne, 4-tert-butylphenyl acetylene
PubChem CID 2757302
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-ethynylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylphenylacetylene
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun-khaki til grøn
Kogepunkt 130.0°C (40.0 mmHg)
Flammepunkt 82.2°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH≡CC6H4C(CH3)3
Brydningsindeks 1.5280 to 1.5300
Mængde 5 g
Formel vægt 158.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylphenylacetylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.