Få mere at vide
4-tert-Butylphenylacetylene, 90+%
Artikelnummer. 11344968
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344968 10 g 10g
11334968 2 g 2g
11324968 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043920.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 772-38-3 | C12H14 | 158.244 g/mol
4-tert-Butylphenylacetylen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 772-38-3
Molekylær formel C12H14
Molekylvægt (g/mol) 158.244
MDL nummer MFCD00190197
InChI nøgle ZSYQVVKVKBVHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-4-ethynylbenzene, 4-tert-butyl phenylacetylene, 4-tert-butylphenylacetylene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethynyl, acmc-20amtx, 4-t-butylphenylacetylene, 4-tert-butylphenyl ethyne, 4-tert.butylphenylacetylen, 4-tert-butyl phenylethyne, 4-tert-butylphenyl acetylene
PubChem CID 2757302
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-ethynylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylphenylacetylene
Tæthed 0.878 g/mL
Kogepunkt 130°C (40 mmHg)
Flammepunkt 82°C (180°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.5297
Mængde 10 g
FN nummer UN3082
Opløselighedsinformation Difficult to mix with water.
Formel vægt 158.24
Procent renhed ≥90%
Fysisk form Væske