Få mere at vide
4-tert-butylphenylglycidylether, 95 %
Beskrivelse
4-tert-Butylphenylglycidylether bruges i malingsindustrien og fungerer som organisk belægning i maling, bådmaling, byggebelægningsmateriale. Det bruges også som et epoxy-reaktivt fortyndingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-tert-Butylphenylglycidylether anvendes i malingsindustrien og fungerer som organisk belægning i maling, bådmaling, byggebelægningsmateriale. Det bruges også som et epoxy-reaktivt fortyndingsmiddel.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylphenyl glycidyl ether |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.038 g/mL |
| Kogepunkt | 165 °C til 170 °C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | 102 °C (216 °F) |
| Brydningsindeks | 1.515 |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 206.28 |
| Procent renhed | 95% |
| Vis mere |