Få mere at vide
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether, 95%
Artikelnummer. 15422348
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422348 5 g 5g
15432348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55945.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3101-60-8 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
4-tert-Butylphenylglycidylether bruges i malingsindustrien og fungerer som organisk belægning i maling, bådmaling, byggebelægningsmateriale. Det bruges også som et epoxy-reaktivt fortyndingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-tert-Butylphenylglycidylether anvendes i malingsindustrien og fungerer som organisk belægning i maling, bådmaling, byggebelægningsmateriale. Det bruges også som et epoxy-reaktivt fortyndingsmiddel.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3101-60-8
Molekylær formel C13H18O2
Molekylvægt (g/mol) 206.285
MDL nummer MFCD00005136
InChI nøgle HHRACYLRBOUBKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tert-butylphenyl glycidyl ether, 4-tert-butylphenyl glycidyl ether, 4-t-butylphenyl glycidyl ether, 2-4-tert-butylphenoxy methyl oxirane, tert-butylphenol glycidyl ether, tert-butylphenyl glycidyl ether, t-butyl phenyl glycidyl ether, ccris 2638, oxirane, 4-1,1-dimethylethyl phenoxy methyl, 2-4-tert-butyl phenoxy methyl oxirane
PubChem CID 18360
IUPAC navn 2-[(4-tert-butylphenoxy)methyl]oxiran
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCC2CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylphenyl glycidyl ether
Tæthed 1.038
Kogepunkt 165°C to 170°C (14 mmHg)
Flammepunkt 102°C (216°F)
Brydningsindeks 1.515
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 206.28
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske