Få mere at vide
4-tert-butylphenoxyacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454007
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454007 50 g 50g
11444007 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19408.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90734-55-7 | C12H15ClO2 | 226.70 g/mol
4-tert-butylphenoxyacetylchlorid anvendes som reagens og mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-tert-Butylphenoxyacetylchlorid anvendes som reagens og
mellemprodukter.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, alkohol, amin, baser, alkalimetaller, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90734-55-7
Molekylær formel C12H15ClO2
Molekylvægt (g/mol) 226.70
MDL nummer MFCD00798568
InChI nøgle CFTNMBDQWVPSHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylphenoxyacetyl chloride, 4-tert-butylphenoxy acetyl chloride, 2-4-tert-butylphenoxy acetyl chloride, 2-4-tert-butyl phenoxy acetyl chloride, pubchem14851, 4-tert-butylphenoxyacetyl cloride, para-t-butylphenoxyacetyl chloride, 4-t-butyl-phenoxy acetyl chloride, 4-tert-butyl-phenoxyacetyl chloride
PubChem CID 611195
IUPAC navn 2-(4-tert-butylphenoxy)acetylchlorid
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(OCC(Cl)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylphenoxyacetyl chloride
Kogepunkt 130°C to 132°C (5 mmHg)
Brydningsindeks 1.5165
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 226.71
Procent renhed 98%