Få mere at vide
4-tert-butylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11442578
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
4-tert-butylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022897
500 g, 500g
Mængde:
500 g
2500 g
10 kg
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
Artikelnummer. 11442578
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15871.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-54-4 | C10H14O | 150.221 g/mol
4-tert-butylphenol ved kondensation med formaldehyd giver calix[5]aren, som bruges i enzymmimetika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-tert-butylphenol på
kondensation med formaldehyd giver calix[5]aren, som bruges i enzymmimetika.
Opløselighed
Opløseligt i vand. [8,7 g/L (°20 C)]
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-54-4
Molekylær formel C10H14O
MDL nummer MFCD00002367
InChI nøgle QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenolVis mereVis mindre
PubChem CID 7393
ChEBI CHEBI:34444
IUPAC navn 4-tert-butylphenol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylphenol
Smeltepunkt 97°C to 101°C
Tæthed 0.908
Kogepunkt 236°C to 238°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1817334
Merck Index 14,1585
Opløselighedsinformation Soluble in water. [8.7g/L (20°C)]
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
Formel vægt 150.22
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10255997 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/07/2025 ArtikelnummerA15871.36,A15871.0C,A15871.0E
Partinummer3271283 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/07/2025 Artikelnummer
Partinummer3205184 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/06/2025 Artikelnummer
Partinummer3076273 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/02/2025 ArtikelnummerA15871.36,A15871.0C,A15871.0E
Partinummer10250831 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2024 ArtikelnummerA15871.36,A15871.0E
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-tert-Butylphenol
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
4-tert-butylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >