Få mere at vide
4-tert-butylphenol, 99%
Artikelnummer. 11462578
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
10 kg
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462578 10 kg -
11442578 500 g 500g
11452578 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15871.0C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 98-54-4 | C10H14O | 150,221 g/mol
4-tert-butylphenol ved kondensation med formaldehyd giver calix[5]aren, som bruges i enzymmimetika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-tert-butylphenol på
kondensation med formaldehyd giver calix[5]aren, som bruges i enzymmimetika.
Opløselighed
Opløseligt i vand. [8,7 g/L (°20 C)]
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-54-4
Molekylær formel C10H14O
MDL nummer MFCD00002367
InChI nøgle QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol
PubChem CID 7393
ChEBI CHEBI:34444
IUPAC navn 4-tert-butylphenol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylphenol
Smeltepunkt 97 °C til 101 °C
Tæthed 0.908
Kogepunkt 236 °C til 238 °C
Flammepunkt 113 °C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 10 kg
FN nummer UN3077
Beilstein 1817334
Merck Index 14,1585
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig opløsning. [8,7 g/L (20 °C)]
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Formel vægt 150.22
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-butylphenol