Få mere at vide
4-tert-butylphenol, 97%
Artikelnummer. 10657632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10657632 5 g 5g
10637442 1 kg 1kg
10448440 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10657632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108000050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-54-4 | C10H14O | 150,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-54-4
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00002367
InChI nøgle QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol
PubChem CID 7393
ChEBI CHEBI:34444
IUPAC navn 4-tert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylphenol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 96,0 °C til 100,0 °C
Farve Hvid til beige
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 236,0 °C til 238,0 °C
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H4OH
Brydningsindeks 1.4787
Mængde 5 g
Beilstein 06, 524
Merck Index 15, 1588
Specifik vægtfylde 0.9
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,6 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i AQ. Alkoholisk alkali, opløselig i alkohol og ether
Viskositet 2,4 mPa (110 °C)
Formel vægt 150.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Flakes or Pastilles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylphenol