Få mere at vide
4-tert-butylkatekol, 99%
Artikelnummer. 10367420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10367420 500 g Plastflaske 500g
10163010 100 g Plastflaske 100g
10348703 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11964671 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10367420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154355000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.13 DKK
    698.65 DKK / 500g
    Spare 77.48 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-29-3
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00002201
InChI nøgle XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
PubChem CID 7381
IUPAC navn 4-tert-butylbenzen-1,2-diol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcatechol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53,0 °C til 56,0 °C
Tæthed 1.0490g/mL
Kogepunkt 285,0 °C
Flammepunkt 129 °C
Analyseprocentområde 0,7% maks. Katechol (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H3(OH)2
Mængde 500 g
Beilstein 06,IV,6014
Fieser 15,54
Specifik vægtfylde 1.049
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,2% (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i varmt vand, meget solopløselige i alkohol, ætere, estere og ketoner, delvist solopløselige i klorerede og aromatiske hydrocarbonater, let sol i alifatiske stoffer. 240g/100g acetone, 80g/100g benzen; 60g/100g
Viskositet 90 mm2/s (25 °C)
Formel vægt 166.22
Procent renhed 99%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylcatechol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylcatechol