Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylcatechol |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 53,0 °C til 56,0 °C |
| Tæthed | 1.0490g/mL |
| Kogepunkt | 285,0 °C |
| Flammepunkt | 129 °C |
| Analyseprocentområde | 0,7% maks. Katechol (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-tert-Butylcatechol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylcatechol