Få mere at vide
4-tert-Butylcatechol, 98%
Artikelnummer. 11462028
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462028
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14599.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
4-tert-Butylcatechol anvendes i vid udstrækning som en inhibitor ved polymerisation af butadien, styren, vinylacetat og andre reaktive monomerer. Det spiller en vigtig rolle i syntesen af wolframoxidnanopartikler ved ikke-vandig sol-gel-proces. Det fungerer som en stabilisator ved fremstilling af polyurethanskum. Det bruges som en antioxidant til syntetisk gummi, polymerer og oliederivater. Det bruges også som et rensemiddel til aminoformiatkatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-tert-Butylcatechol anvendes i vid udstrækning som en inhibitor ved polymerisation af butadien, styren, vinylacetat og andre reaktive monomerer. Det spiller en vigtig rolle i syntesen af wolframoxidnanopartikler ved ikke-vandig sol-gel-proces. Det fungerer som en stabilisator ved fremstilling af polyurethanskum. Det bruges som en antioxidant til syntetisk gummi, polymerer og oliederivater. Det bruges også som et rensemiddel til aminoformiatkatalysatorer.
Opløselighed
Opløselig i ether, acetone, alkohol og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-29-3
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00002201
InChI nøgle XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
PubChem CID 7381
IUPAC navn 4-tert-butylbenzen-1,2-diol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcatechol
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Tæthed 1.049
Kogepunkt 284°C to 286°C
Flammepunkt 151°C (303°F)
Lugt Odorless
Mængde 5000 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2043335
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in ether,acetone,alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 166.22
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylcatechol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-tert-Butylcatechol