Få mere at vide
4-tert-butylkatekol, 98%
Artikelnummer. 11452028
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452028 250 g 250g
11442028 1000 g 1000g
11462028 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11452028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14599.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.78 DKK
    324.65 DKK / 250g
    Spare 72.13 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166,22 g/mol
4-tert-Butylcatechol anvendes i vid udstrækning som en inhibitor ved polymerisation af butadien, styren, vinylacetat og andre reaktive monomerer. Det spiller en vigtig rolle i syntesen af wolframoxidnanopartikler ved ikke-vandig sol-gel-proces. Det fungerer som en stabilisator ved fremstilling af polyurethanskum. Det bruges som en antioxidant til syntetisk gummi, polymerer og oliederivater. Det bruges også som et rensemiddel til aminoformiatkatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-tert-Butylcatechol anvendes i vid udstrækning som en inhibitor ved polymerisation af butadien, styren, vinylacetat og andre reaktive monomerer. Det spiller en vigtig rolle i syntesen af wolframoxidnanopartikler ved ikke-vandig sol-gel-proces. Det fungerer som en stabilisator ved fremstilling af polyurethanskum. Det bruges som en antioxidant til syntetisk gummi, polymerer og oliederivater. Det bruges også som et rensemiddel til aminoformiatkatalysatorer.
Opløselighed
Opløselig i ether, acetone, alkohol og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-29-3
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00002201
InChI nøgle XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
PubChem CID 7381
IUPAC navn 4-tert-butylbenzen-1,2-diol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcatechol
Smeltepunkt 53 °C til 57 °C
Tæthed 1.049
Kogepunkt 284 °C til 286 °C
Flammepunkt 151 °C (303 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2043335
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i ether, acetone, alkohol og methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 166.22
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylcatechol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butyl catechol