Få mere at vide
4-tert-butylkatekol, 98%
Beskrivelse
4-tert-Butylcatechol anvendes i vid udstrækning som en inhibitor ved polymerisation af butadien, styren, vinylacetat og andre reaktive monomerer. Det spiller en vigtig rolle i syntesen af wolframoxidnanopartikler ved ikke-vandig sol-gel-proces. Det fungerer som en stabilisator ved fremstilling af polyurethanskum. Det bruges som en antioxidant til syntetisk gummi, polymerer og oliederivater. Det bruges også som et rensemiddel til aminoformiatkatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-tert-Butylcatechol anvendes i vid udstrækning som en inhibitor ved polymerisation af butadien, styren, vinylacetat og andre reaktive monomerer. Det spiller en vigtig rolle i syntesen af wolframoxidnanopartikler ved ikke-vandig sol-gel-proces. Det fungerer som en stabilisator ved fremstilling af polyurethanskum. Det bruges som en antioxidant til syntetisk gummi, polymerer og oliederivater. Det bruges også som et rensemiddel til aminoformiatkatalysatorer.
Opløselighed
Opløselig i ether, acetone, alkohol og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylcatechol |
| Smeltepunkt | 53 °C til 57 °C |
| Tæthed | 1.049 |
| Kogepunkt | 284 °C til 286 °C |
| Flammepunkt | 151 °C (303 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 2043335 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Vis mere |