Få mere at vide
4-tert-butylbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385659
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385659 5 g 5g
11395659 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20394.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39895-55-1 | C11H17N | 163.264 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande med
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, gem væk fra luft. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39895-55-1
Molekylær formel C11H17N
Molekylvægt (g/mol) 163.264
MDL nummer MFCD00040754
InChI nøgle MPWSRGAWRAYBJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzylamine, 4-tert-butylphenyl methanamine, 4-t-butylbenzylamine, 1-4-tert-butylphenyl methanamine, 4-tert-butyl-benzylamine, 4-tert-butyl phenyl methanamine, 4-tert-butyl phenyl methylamine, 4t-butylbenzylamine, p-t-butylbenzylamine, 4-tertbutylbenzylamine
PubChem CID 2735655
IUPAC navn (4-tert-butylphenyl)methanamin
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzylamine
Tæthed 0.927
Kogepunkt 124°C (16 mmHg)
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.521
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2961797
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 163.26
Procent renhed 98%