Få mere at vide
4-tert-Butylbenzylamine, 97%
Artikelnummer. 10668804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10668804 1 g Glasflaske 1g
10667654 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10668804 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391010010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39895-55-1 | C11H17N | 163.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39895-55-1
Molekylær formel C11H17N
Molekylvægt (g/mol) 163.26
MDL nummer MFCD00040754
InChI nøgle MPWSRGAWRAYBJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzylamine, 4-tert-butylphenyl methanamine, 4-t-butylbenzylamine, 1-4-tert-butylphenyl methanamine, 4-tert-butyl-benzylamine, 4-tert-butyl phenyl methanamine, 4-tert-butyl phenyl methylamine, 4t-butylbenzylamine, p-t-butylbenzylamine, 4-tertbutylbenzylamine
PubChem CID 2735655
IUPAC navn (4-tert-butylphenyl)methanamin
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzylamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 0.9270g/mL
Kogepunkt 235°C to 236°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH2C6H4C(CH3)
Brydningsindeks 1.5200 to 1.522
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.927
Formel vægt 163.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylbenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.