Få mere at vide
4-tert-butylbenzylchlorid, 99%
Beskrivelse
4-tert-butylbenzylchlorid er blevet brugt til at kontrollere molekylvægten og forhindre mikrogeldannelse under polymerisationsreaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
under polymerisationsreaktionen.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Opbevares væk fra stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylbenzyl chloride |
| Tæthed | 0.945 |
| Kogepunkt | 101 °C til 104 °C (7 mmHg) |
| Flammepunkt | 94° (202 °F) |
| Brydningsindeks | 1.522 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1760 |
| Beilstein | 471673 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 182.7 |
| Vis mere |