Få mere at vide
4-tert-Butylbenzyl chloride, 99%
Artikelnummer. 11403824
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403824 5 g 5g
11413824 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403824 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11856.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19692-45-6 | C11H15Cl | 182.69 g/mol
4-tert-butylbenzylchlorid er blevet brugt til at kontrollere molekylvægten og forhindre mikrogeldannelse under polymerisationsreaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-tert-butylbenzylchlorid er blevet brugt til at kontrollere molekylvægten og forhindre mikrogeldannelse
under polymerisationsreaktionen.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Opbevares væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19692-45-6
Molekylær formel C11H15Cl
Molekylvægt (g/mol) 182.69
MDL nummer MFCD00000918
InChI nøgle WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzyl chloride, 1-tert-butyl-4-chloromethyl benzene, p-tert-butylbenzyl chloride, 4-tert-butyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl benzylchloride, p-t-butylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-tert-butylbenzene, p-tert-butyl-.alpha.-chlorotoluene
PubChem CID 88198
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-(chlormethyl)benzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(CCl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzyl chloride
Tæthed 0.945
Kogepunkt 101°C to 104°C (7 mmHg)
Flammepunkt 94° (202°F)
Brydningsindeks 1.522
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Beilstein 471673
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 182.7
Procent renhed 99%