Få mere at vide
4-tert-Butylbenzyl bromide, 97%
Artikelnummer. 11421630
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421630 5 g 5g
11431630 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421630 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26991.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18880-00-7 | C11H15Br | 227.145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18880-00-7
Molekylær formel C11H15Br
Molekylvægt (g/mol) 227.145
MDL nummer MFCD00000180
InChI nøgle QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide
PubChem CID 87836
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-tert-butylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzyl bromide
Smeltepunkt 8°C to 12°C
Tæthed 1.236
Kogepunkt 93°C to 94°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5465
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 471674
Formel vægt 227.14
Procent renhed 97%