Få mere at vide
4-tert-butylbenzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11404797
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404797 25 g 25g
11494787 5 g 5g
11414797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21260.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 877-65-6 | C11H16O | 164,248 g/mol
4-tert-Butylbenzylalkohol, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-tert-Butylbenzylalkohol, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i alkohol
og uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-65-6
Molekylær formel C11H16O
Molekylvægt (g/mol) 164.248
MDL nummer MFCD00004662
InChI nøgle FVEINXLJOJPHLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzyl alcohol, 4-tert-butyl phenyl methanol, 4-tert-butylphenyl methanol, 4-t-butylbenzyl alcohol, p-tert-butylbenzyl alcohol, 4-t-butylbenzylalcohol, benzenemethanol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-1,1-dimethylethyl benzenemethanol, 4-tert-butylbenzylalcohol, p-t-butylbenzyl alcohol
PubChem CID 13416
IUPAC navn (4-tert-butylphenyl)methanol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzyl alcohol
Tæthed 0.928
Kogepunkt 139°C to 140°C (20 mmHg)
Flammepunkt 128°C (262°F)
Brydningsindeks 1.517
Mængde 25 g
Beilstein 1860665
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and insoluble in water.
Formel vægt 164.25
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.