Få mere at vide
4-tert-Butylbenzonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11468006
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468006 1 g 1g
11478006 5 g 5g
11488006 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14076.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4210-32-6 | C11H13N | 159.232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4210-32-6
Molekylær formel C11H13N
Molekylvægt (g/mol) 159.232
MDL nummer MFCD00075840
InChI nøgle IIZURLNRIMKEDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzonitrile, 4-t-butylbenzonitrile, benzonitrile, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcyanobenzene, 4-tert-butyl-benzonitrile, p-t-butylbenzonitrile, acmc-209jnk, p-tert-butylbenzonitrile, benzonitrile, p-tert-butyl, ksc219k6d
PubChem CID 77883
IUPAC navn 4-tert-butylbenzonitril
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzonitrile
Tæthed 0.94
Kogepunkt 258°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.517
Mængde 1 g
Beilstein 2080049
Formel vægt 159.23
Procent renhed ≥98%