Få mere at vide
4-tert-Butylbenzoic anhydride, 95%
Artikelnummer. 15405147
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405147 1 g 1g
15415147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32422.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22201-45-2 | C22H26O3 | 338.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22201-45-2
Molekylær formel C22H26O3
Molekylvægt (g/mol) 338.45
MDL nummer MFCD09757530
InChI nøgle KKDPRVYYZZUPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzoic anhydride, 4-tert-butylbenzoyl 4-tert-butylbenzoate, bis 4-tert-butylbenzoic acid anhydride, benzoic acid,4-1,1-dimethylethyl-, anhydride with 4-1,1-dimethylethyl benzoic acid
PubChem CID 14962255
IUPAC navn (4-tert-butylbenzoyl) 4-tert-butylbenzoat
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzoic anhydride
Smeltepunkt 75°C to 81°C
Mængde 1 g
Formel vægt 338.45
Procent renhed 95%