4-tert-butylbenzoesyre som termisk stabilisator i PVC. Det bruges som mellemprodukt i den kemiske industri til fremstilling af estere af PTBBA, et kædestopmiddel i harpiks. Det bruges som en potent gærsirtuin (Sir2p) hæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-tert-Butylbenzoesyre som termisk stabilisator i PVC. Det bruges som mellemprodukt i den kemiske industri til fremstilling af estere af PTBBA, et kædestopmiddel i harpiks. Det bruges som en potent gærsirtuin (Sir2p) hæmmer.
Opløselighed Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.